Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 300 μl
Pointes fines adaptées aux marques appréciées de pipettes
Marque: Axygen™ T-350-C-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Volume de la pointe : 300 μL
- Couleur de la pointe : transparent
- Types de pointes fines
- Également disponibles dans Maxymum Recovery™
Informations sur la commande
- Vrac : 1000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte
- En rack : 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
1 à 300 μl | |
Transparent | |
Portoir | |
Rack à charnière | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
MicroPoint, Universel | |
Pipeteur universel |