Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 24 et 32 puits Axygen™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
24
32
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
- Volume du puits à ras bord : 350 μl, volume utile : 300 μl, volume avec AxyMat : 240 μl
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 4 x 6 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | PCR Microplate, without Lid |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 24 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Rond |
| Afficher plus |