Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 200 μl : 200 μ L, large alésage
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
Marque: Axygen™ T-205-WB-C
24.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- La fonction Maxymum Recovery permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
- Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
- Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
- Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
- L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
1 à 200 μl | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase et Pyrogène | |
1000 pointes / Sachet, 20 Sachets / Carton | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Biseauté, Universal | |
Pipette universelle |