Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 2,0 ml Axygen™
Incluent un joint torique résistant à la plupart des produits chimiques de laboratoire couramment utilisés
Marque: Axygen™ SCT-200-G
This item is not returnable.
View return policy
Description
Microtube gradué à vis• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version 'Maxymum Recovery' pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
Specifications
RNase, DNase, pyrogen-free | |
Green | |
2 mL | |
Non-looped | |
Non-sterile | |
Screw Cap |
20,000 x g | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
No | |
Conical |