Learn More
Axygen™ Peigne à 16 puits, pour cuve d’électrophorèse de 7 cm
Code produit. p-6817012 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 mm
1.5 mm
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15553167
Marque: Axygen™ HGB7161
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour la cuve d’éléctrophorèse horizontale de 7 cm
  • Peignes : 1 x 16 puits, 1 mm d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve, 7 cm
Épaisseur (impériale) 0.03 po
Épaisseur (métrique) 1 mm