Learn More
Axygen™ Microplaque PCR rigide à 96 puits, stérile
GREENER_CHOICE
Microplaque PCR à demi-jupe 96 puits compatible avec l’automatisation
Marque:  Axygen™ PCR-96-HS-AC-C
165.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15531433
  • 294.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
La microplaque PCR compatible avec l’automatisation Axygen™ dispose d’un cadre rigide avec une petite fente qui permet le transfert de chaleur pendant et après le thermocyclage sans la déformer. La plaque en polypropylène présente également des bords surélevés autour des puits pour assurer une étanchéité étroite afin de minimiser l’évaporation thermique. Compatible avec la plupart des principaux thermocycleurs, séquenceurs et plates-formes d’automatisation, la plaque offre des performances optimales pour les applications en aval, y compris la sélection à haut rendement.
  • Reste à plat pendant et après le thermocyclage
  • Les rebords de puits élevés aident à réduire l’évaporation thermique
  • Puits transparents, grille visible pour faciliter le chargement et le suivi des échantillons
  • Épaisseur de paroi ultra-fine et homogène pour un transfert de chaleur facile et constant
  • Convient à la PCR standard et en temps réel
  • Coin entaillé simple
  • Empreinte SBS
  • En PP
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Compatible avec les principales plateformes d’automatisation, les thermocycleurs et les séquenceurs
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Étalon
    Transparent
    PP
    Non stérile
    50/carton
    Oui
    8 x 12
    Compatibles avec l’automatisation
    96
    V
    10/boîte
    Transparent
    Nom du produit
    Axygen™ Microplaque PCR rigide à 96 puits, stérile > 96 puits ; Demi-jupe