Learn More
Axygen™ Pointes ultra-micro de 20 μl
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescription
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanales et multicanales. Elles sont aussi compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Sans DNAse/RNAse
- Apyrogènes
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible
Informations sur la commande
- En vrac : 1 000 pointes /boîte ; 20 boîtes /carton
- En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Déclaration de pureté | Sans DNase / RNase |
| À utiliser avec (application) | Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Micro Point |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
| Matériau | Polypropylène |