Learn More
Axygen™ Pointes ultra-micro de 20 μl
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
20000 pièces
960 pièces
Description
- Volume de la pointe : 0,5-10 μL
- Couleur de la pointe : transparente
- Également disponibles avec Maxymum Recovery
Informations sur la commande
- En vrac : 1 000 pointes /boîte ; 20 boîtes /carton
- En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 20 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Déclaration de pureté | Sans DNase / RNase |
| À utiliser avec (application) | Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Micro Point |
| Conditionnement | 96 cônes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
| Matériau | Polypropylène |