Learn More
Corning™ Plaque pour crystallographie AxyGem™
Avec 96 puits à tampon et 1 puits adjacent à protéines La plaque AxyGem est une plaque SBS standard à 96 puits pour cristallisation de protéines à haut rendement, en goutte assise, avec 96 puits à tampon (volume maximal de 250 μl) et 1 puits adjacent à protéines (volume maximal de 4,3 μl)
Marque: Corning™ CP-AXYGEM-96-50
Description
Plaque de cristallisation de protéines à haut rendement 96 puits conforme SBS.
- En PS optiquement transparent pour permettre une visualisation des cristaux précise
- Le puits-tampon possède une nouvelle géométrie en forme de D située sur la droite, avec puits à protéine surélevé arrondi situé à sa gauche
- Remplissage manuel possible avec des pipeteurs ou avec des stations de travail de manipulation de liquides automatisées
- La plaque est scellée par des joints adhésifs transparents disponibles dans le commerce, dont le film Axygen™ UltraClear
- Produit compatible avec les pipeteurs manuels et les équipements robotiques automatisés
- Résistance aux solvants organiques
- Polarisation et électricité statique réduites
- Plaques empilables
- Option de code-barres
- Le puits à protéine rond permet un accès plus facile pour la manipulation des cristaux
Spécification
Étalon | |
Transparent | |
96 | |
96 puits à tampon de 250 μl de géométrie innovante de forme D et puits à protéines adjacent de 4 à 3 μl de forme circulaire élevée |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile |