Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité AXIS avec verres en polycarbonate et monture en polycarbonate
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Contrast
Transparent
Description
- Protection supérieure
- Branches pivotantes
- Branches TIPGRIP antiglisse
- Plaquettes de nez réglables anti-glisse
- Antistatique
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme européenne CE |
Revêtement de la lentille | Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Contrast |
Type de produit | Lunettes de sécurité; Axe |
Nb par paquet | 1paire |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |