Learn More
Carl Zeiss™ Microscope inversé Axio Vert.A1
Microscope inversé compact avec toutes les options de technique de contraste standard. Le microscope inversé Carl Zeiss™ Axio Vert.A1 offre une conception ergonomique de toutes les pièces d’exploitation.
Marque: Carl Zeiss™ 491237-0002-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyvalent : toutes les techniques de contraste standard, y compris DIC
- HAL à champ lumineux transmis
- Contraste de phase (Ph1)
- Adaptées à une grande variété d’applications biomédicales et de matériaux.
Spécification
Kit de protection contre la poussière | |
Une variété d’applications bénéficiant de techniques de contraste. | |
Halogène |
Condenseur LD 0,4 pour coulisseau | |
PL 10x/23 Br. Foc. | |
Microscope inversé |