Learn More
Zeiss™ Microscope vertical Axioscope 5
Microscope vertical flexible idéal pour la recherche et la routine biomédicales.Configurable pour l’environnement clinique.Le système est configuré pour la microscopie à champ lumineux transmise avec un phototube.
sur devis
Spécification
À utiliser avec (application) | Lumière transmise Brightfield et LED epi-fluorescence |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17372810
|
Zeiss™
490040-0049-000 |
Fluorescence à 2 canaux - 470 nm, 565 nm |
sur devis
1 kit |
N/A | |||||
17382810
|
Zeiss™
490040-0051-000 |
Fluorescence à 4 canaux - 385 nm, 470 nm, 565 nm, 625 nm |
sur devis
1 kit |
N/A | |||||
Description
- L’Axioscope 5 est un microscope vertical manuel flexible qui peut être utilisé pour une gamme d’observations de lumière transmise et un modèle de fluorescence est également disponible.
- Les méthodes de contraste possibles sont : champ lumineux, champ sombre, contraste de phase, plasDIC, DIC, Fluorescence
et polarisation de la lumière transmise/réfléchie selon la configuration.Cela permet d’utiliser le microscope pour une gamme d’applications dans les domaines de la recherche en biologie, de la médecine humaine et vétérinaire, de la microbiologie, de la botanique en sciences végétales & de la médecine légale. - Le corps du microscope est en métal résistant à la poudre, traité à la chaleur et résistant aux réactifs standard utilisés pour la coloration, aux solvants organiques utilisés pour le nettoyage des lentilles et des désinfectants.
- Toutes les parties optiques, y compris les objectifs, les oculaires, les lentilles, les prismes, sont dotées d’un revêtement anti-réfléchissant et anti-fongique.
- Le microscope offre une transmission coaxiale z avec une mise au point grossière et fine.Bouton de mise au point fin gauche et droite. La plage de mise au point est de 24 mm. Le microscope comprend une butée de mise au point réglable.Le foyer grossier permet des mouvements de 4 mm/rotation, le foyer fin est fourni avec 400 μm/rotation et avec une graduation en micromètres (4 μm).
- Le microscope est livré avec un nez rotatif manuel à 6 positions codées, permettant de lire la position de l’objectif pour la fonctionnalité de gestion de l’intensité lumineuse et pour les informations de mise à l’échelle.
- Le microscope est doté d’une fonction Eco-mode qui permet d’économiser de l’énergie et de prolonger la durée de vie de l’éclairage.Lorsqu’elle est active, votre microscope se met automatiquement en veille après 15 minutes d’inactivité. Un clic sur n’importe quel bouton permet de remettre instantanément le système de microscope en marche.
- Le corps du microscope est équipé de deux “boutons déclencheurs” intégrés et positionnés de façon ergonomique, à proximité de la commande de la mise au point des deux côtés du corps du microscope, afin de minimiser les mouvements de la main et de garantir une utilisation optimale aux utilisateurs gauchers et droitiers.Le “bouton d’image instantanée” permet d’acquérir des images et des vidéos directement depuis le statif (avec les Axiocam 208/202 en mode autonome et avec Labscope ; avec n’importe quelle Axiocam avec ZEN).
- Le microscope offre une platine mécanique sans rack avec surface anodisée à revêtement rigide, pour un fonctionnement à droite (en option à gauche).La poignée de la platine est dotée d’une extension de 15 mm et d’un couple réglable pour assurer une position de travail ergonomique qui réduit la fatigue.
- L’éclairage de la lumière transmise est une LED intégrée de 10W à haute luminosité et à lumière blanche codée.Elle fournit une intensité lumineuse suffisante, même pour les applications exigeantes en lumière ou les techniques de contraste, comme le fond noir.La LED de 10 W est également avantageuse pour les installations de discussion/co-observation multiples, où elle peut prendre en charge plus de 11 co-observateurs.L’indice de rendu des couleurs très élevé de > 95 de cette LED permet une observation d’échantillons de haute fidélité des couleurs.La LED de 10W offre une durée de vie prévue de > 60 000 heures et est livrée avec une alimentation intégrée dans le support.
- Le même support est également compatible avec un éclairage halogène et permet de monter en option
une lampe halogène de 100W avec une alimentation externe à la place de la LED. - Le microscope permet une gestion active de la lumière avec une intensité lumineuse réglable.L’intensité lumineuse est mémorisée par objectif et fournit une luminosité uniforme à tous les grossissements, éliminant les ajustements manuels de l’intensité de la lampe
lors du changement d’objectif. - Le microscope utilise un éclairage de Koehler complet avec des outils intégrés pour le microscope.Le microscope fonctionne généralement avec un condenseur à étage d’Abbe ou achromatique, aplanétique, comprenant un diaphragme à iris.La hauteur du condenseur et la butée de hauteur peuvent être réglées et fixées.
Spécification
Lumière transmise Brightfield et LED epi-fluorescence |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zeiss™ Microscope vertical Axioscope 5