Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
8230.00€ - 15665.00€
Spécification
Type de convection | Forcé |
---|---|
max. (métrique) | 300°C |
Type | Drying and Heating Chamber |
Affichage | Touchscreen |
Comprend | 2 Chrome-plated Racks |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17837398
![]() |
BINDER™
9010-0371 |
M056-230V |
8230.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17817398
![]() |
BINDER™
9010-0372 |
M115-230V |
9530.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17827398
![]() |
BINDER™
9010-0373 |
M260-400V |
11170.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17807398
![]() |
BINDER™
9010-0374 |
M720-400V |
15665.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
- Reinforced fan with adjustable speed
- Electromechanical control of the exhaust air flap
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
- Failsafe function
- Computer interface: Ethernet
Spécification
Forcé | |
Drying and Heating Chamber | |
2 Chrome-plated Racks | |
APT.line™ Technology |
300°C | |
Touchscreen | |
Digital |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Avantgarde.Line