Learn More
Cytiva Colonnes illustra™ AutoSeq G-50
Pour l’élimination rapide des nucléotides marqués fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé. Les colonnes Cytiva illustra™ AutoSeq G-50 garantissent une purification efficace, essentielle pour des résultats de séquençage de qualité.
203.00€ - 2276.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Élimination rapide de terminateurs de coloration fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé |
---|---|
Type de produit | Colonne |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11773309
|
Cytiva
27-5340-01 |
50 colonnes |
203.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11783309
|
Cytiva
27-5340-02 |
250 colonnes |
904.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11793309
|
Cytiva
27-5340-03 |
1000 colonnes |
2276.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les colonnes sont pré-conditionnées avec Sephadex G-50 de qualité ADN F et pré-équilibrées dans de l'eau distillée deux fois contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Kathon ajouté comme conservateur
- Les colonnes prêtes à l’emploi permettent de collecter des produits purifiés à partir des échantillons en moins de 4 minutes
- Elles peuvent être utilisées pour purifier les réactions préparées avec le kit de séquençage de cycle BigDye Terminator v3.1 d’Applied Biosystems
- Volume d’échantillon standard de 12 à 25 μl
- Adapté à la purification d’ADN d’une longueur supérieure à 20 bases
- Optimisé pour le séquençage fluorescent automatisé
Spécification
Élimination rapide de terminateurs de coloration fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé | |
Colonne |