Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour CTC Analytics CombiPAL et GC PAL
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
Marque:  Trajan™ 004866
Code produit. 13119215
  • 115.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliCorps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie./liliAiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues./liliLe support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue./liliLe rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture./liliLe bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue./liliLes seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité./liliLa conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue./li/ul
Spécification
Spécification
26 G
0,47 mm
2,2 in
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50 μl
Échantillonneur automatique RSH Thermo
0,01 in
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique
Chaque
Cône
Fixe