Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille à pointe conique pour GC Agilent
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues pour échantillonneur automatique Trajan Scientific and Medical avec aiguille à pointe conique pour GC Agilent possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
137.00€ - 785.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 23 G |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15208443
|
Trajan Scientific and Medical™
000610 |
1 μl |
137.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10514365
|
Trajan Scientific and Medical™
002820 |
10 μl |
785.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Spécification
23 G | |
0,63 mm | |
Cône |