Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Calibre d’aiguille:
23 et 26 G
23 G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Orifice latéral
Unit Size:
1 pièce
25 pièces
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Specifications
Specifications
| Calibre d’aiguille | 23 et 26 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63, 0,47 mm |
| Type de produit | Aiguille fixe avec piston GT |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction