Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Unit Size:
1 pièce
6 pièces
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Vaste plage de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Seringues avec code couleur par volume
- Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Specifications
Specifications
| Description | Non étanche au gaz |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 5F-AG-0.63C |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction