Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur d’autophagie, 3 -MA
Code produit. 15406599
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un intermédiaire synthétique et un bloqueur de séquestration autophagique perméable aux cellules qui protège les cellules de granules cérébelleuses contre l’apoptose après privation de sérum / potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5142-23-4
Formule moléculaire C6H7N5
Synonyme 3-méthyladénine ; 6-amino-3-méthylpurine
Spécification
Quantité 25 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un intermédiaire synthétique et un bloqueur de séquestration autophagique perméable aux cellules qui protège les cellules de granules cérébelleuses contre l’apoptose après privation de sérum / potassium
Poids de la formule 149,15g/mol
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
Numéro MDL MFCD00010531
Beilstein 146087
Clé InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Nom IUPAC 3-methyl-3H-purin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 149.16
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Methyl-3H-adenine