Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques
Garantissent une qualité et des performances constantes. Les pointes automatisées Axygen™ pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques sont fabriquées en PP transparent dans des racks à 96 puits. Options disponibles : non stériles / stériles, avec filtre / sans filtre, à large alésage et avec marquage sur le fond, avec des volumes allant de 50 à 200 μl.
Marque: Axygen™ EVF-180-R-S
491.39 EUR valable jusqu'au 2024-10-18
Utilisez le code promo "21642" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Gamme complète de pointes de pipettes pour systèmes automatisés de manipulation de liquides
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Disponibles en plusieurs volumes : 50, 100, 180 et 200 μl
- Compatibles avec :
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96
- Zymark™ / Caliper RapidPlate™, SciClone™ et Zephyr™ avec tête HV96
- Têtes Biotek™ Precision™ et Precision XS 8 ou 12
- Têtes de dispositifs dynamiques Oasis LM 8 / têtes 96 canaux (vol. standard) et 96 canaux (vol. faible)
Spécification
180 μl | |
Stérile | |
Gris clair | |
Exempts de DNAse et RNAse | |
Portoir | |
Portoir pour SBS | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™ / Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dispositifs dynamiques Oasis LM |
À filtre | |
Transparent | |
Sans RNase ni DNase, ANSI | |
Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus | |
À filtre, Round | |
96 pointes/rack | |
Polyéthylène |