Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques
Code produit. 11346284 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
180 μl
200 μl
205 μl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 11346284
Marque: Axygen™ EV50R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissent une qualité et des performances constantes. Les pointes automatisées Axygen™ pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques sont fabriquées en PP transparent dans des racks à 96 puits. Options disponibles : non stériles / stériles, avec filtre / sans filtre, à large alésage et avec marquage sur le fond, avec des volumes allant de 50 à 200 μl.
  • Gamme complète de pointes de pipettes pour systèmes automatisés de manipulation de liquides
  • Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
  • Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
  • Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Disponibles en plusieurs volumes : 50, 100, 180 et 200 μl
  • Compatibles avec :
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96
    • Zymark™ / Caliper RapidPlate™, SciClone™ et Zephyr™ avec tête HV96
    • Têtes Biotek™ Precision™ et Precision XS 8 ou 12
    • Têtes de dispositifs dynamiques Oasis LM 8 / têtes 96 canaux (vol. standard) et 96 canaux (vol. faible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack Vert clair
Certifications/Conformité ANSI
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase
À utiliser avec (application) Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Format Rack
Type de pointe Automatisation, Rond
Conditionnement En rack
Quantité 96 pointes/rack
À utiliser avec (équipement) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM