Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
180 μl
200 μl
205 μl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Description
- Gamme complète de pointes de pipettes pour systèmes automatisés de manipulation de liquides
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Disponibles en plusieurs volumes : 50, 100, 180 et 200 μl
- Compatibles avec :
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96
- Zymark™ / Caliper RapidPlate™, SciClone™ et Zephyr™ avec tête HV96
- Têtes Biotek™ Precision™ et Precision XS 8 ou 12
- Têtes de dispositifs dynamiques Oasis LM 8 / têtes 96 canaux (vol. standard) et 96 canaux (vol. faible)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | Gris clair |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Afficher plus |