Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™ avec bras multicanaux Te-MO 96
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante.
Marque: Thermo Scientific™ 906-262
443.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Description
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Tecan Te-MO, Aquarius et Freedom EVO avec tête Te-MO 96.
- Disponibles en version non stérile avec ou sans la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Disponibles en version avec filtre, faible rétention ou extra longue pour les volumes plus importants, compatibles avec les plaques à puits profonds.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
50 μl | |
Non stérile | |
Rack | |
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius | |
Qualité certifiée |
Sans filtre | |
Transparent | |
Faible rétention, Version longue | |
Tecan |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.