Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour stations de travail Qiagen™
GREENER_CHOICE
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour pipeteur universel Qiagen™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Marque:  Thermo Scientific™ 953-262
145.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24289" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10284661
  • 153.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de pipetage universels Qiagen™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Qiagen Rosys, Colibri et BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre ART™
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1100μL
Non stérile
Rack
96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
QiagenTM
Sans filtre
clair
Automatisation
Pipeteur universel, Qiagen™
Qualité certifiée
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.