Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour stations de travail Qiagen™
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour pipeteur universel Qiagen™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Marque: Thermo Scientific™ 951-261
129.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24289" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de pipetage universels Qiagen™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Qiagen Rosys, Colibri et BioRobot 3000/8000/9600/9604.
Caractéristiques :
- Disponibles en versions stériles et à filtre
- Les cônes stériles sont certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
300 pi | |
Stérile | |
Rack | |
96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | |
QiagenTM |
Sans filtre | |
clair | |
Automatisation | |
Pipeteur universel, Qiagen™ | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.