Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour les systèmes robotisés de manipulation de liquides pourPerkinElmer™/Packard™ avec têtes de distribution MDT à 96 et 384 canaux
GREENER_CHOICE
Augmentez l’efficacité du pipetage grâce à ces cônes d’automatisation permettant d’obtenir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation.
Marque:  Thermo Scientific™ 925-261
595.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24289" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15232969
Description
Description
Pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides robotisés Perkin Elmer™/Packard™ avec bras de distribution Varispan™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des pointes et au faible coefficient de variation. Les pointes pour pipettes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les pointes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
Caractéristiques :
  • Disponibles en versions stériles et à filtre
  • Les cônes stériles sont certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 pi
Stérile
Non autoclavable
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Automatisation
4 800 cônes
PerkinElmer/Packard
Sans filtre
Transparent
ISO 9001 et ISO 13485
Rack
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Système de manipulation de liquides Packard™, PerkinElmer
Stérile
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour les systèmes robotisés de manipulation de liquides pourPerkinElmer™/Packard™ avec têtes de distribution MDT à 96 et 384 canaux > 20 μl ; stériles ; faible rétention
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.