Learn More
Thermo Scientific™ Cônes pour systèmes de pipetage BioTek™
Améliorez les performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation des cônes pour automatisation Thermo ScientificTM conçus pour les systèmes de pipetage BioTekTM.
Marque: Thermo Scientific™ 986-262
Description
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes pour automatisation Thermo Scientific™ conçus pour les systèmes de pipetage BioTek™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante et offrir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des cônes et à un faible coefficient de variation. Les cônes de pipettes ont été validés sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les cônes de pipettes stériles sont garantis exempts de RNases, DNases, ADN, endotoxines, biocontamination et pyrogènes.
- Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
200 μL | |
Non stérile | |
Rack | |
Système de pipetage BioTek™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
Low Retention | |
BioTek |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.