Learn More
Thermo Scientific™ Pointes robotiques pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec têtes de distribution MP20 et MP200
GREENER_CHOICE
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Marque:  Thermo Scientific™ 915-262
Code produit. 11781223
  • 451.00€ / 4800 pièces
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Beckman Biomek 1000 et Biomek 2000.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 pi
Non stériles
96 pointes/rack
Beckman Coulter™ Biomek™ 1000/2000
Certified Quality
Sans filtre
Transparent
Version longue
Beckman
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.