Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
- Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Étalon |
| Conditionnement | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.