Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
GREENER_CHOICE
Code produit. 11741353 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
8 μl
10 μl
20 pi
20 μl
20 µl
40 μl
50 μl
130 μl
175 μl
250 pi
250 μl
250 µl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Type de pointe:
Faible rétention
Version longue
Étalon
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 11741353
Marque: Thermo Scientific™ 2760
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Version longue
Conditionnement 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Quantité 4 800 cônes
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits Beckman
Fit for Purpose Stérile
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.