Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs pour automates, avec baffles anti-éclaboussure amovibles
Description
Manipulez les réactifs sur les systèmes automatisés de manière simple et économique avec les réservoirs pour automates Thermo Scientific™ dont les dimensions sont conformes aux recommandations de la SBS et qui garantissent la compatibilité avec les chargeurs et manipulateurs de plaques. Les réservoirs sont jetables et ne nécessitent aucun lavage, ce qui permet d’utiliser plusieurs réservoirs par cycle. Les rainures au fond du réservoir permettent de diminuer le gaspillage de réactifs et d’effectuer des aspirations homogènes.
- Le format microplaque standard permet d’utiliser les réservoirs dans les chargeurs et manipulateurs de plaques
- Leur surface hydrophile permet aux liquides de se répartir uniformément, une quantité minimale de réactif suffit à recouvrir le fond
- Construction en polypropylène offrant une excellente résistance chimique
- Disponibles en emballage individuel pour une utilisation stérile
Baffles anti-éclaboussure amovibles :
- Préviennent les éclaboussures de réactifs lors du transfert des réservoirs sur des plateformes robotisées
- Permettent le déplacement plus rapide des réservoirs ainsi que le remplissage à ras bord avec des réactifs
- Il est possible de les retirer pour augmenter la capacité du réservoir
Spécification
Spécification
| Description | |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Réservoir |
| Comprend | Baffles anti-éclaboussure amovibles |
| Canaux | 384 |