Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips come racked in different volume sizes for your convenience.
Marque: Labcon™ 8017-690-010-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cônes de pipette pour stations de travail automatisées
- Convient aux stations de travail Beckman™ Biomek
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Couleur magenta
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
230 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
4800 cônes | |
Système de pipetage automatisé | |
APT™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
2 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Rack, 96 | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |