Learn More
RETSCH Récipients de remplissage automatique
Utilisez ces récipients avec les broyeurs CryoMill. Les récipients à remplissage automatique Retsch™ sont parfaits pour le broyage cryogénique.
Marque:  RETSCH 02.480.0002
Code produit. 11984352
  • 11185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Comprend un récipient LN2
  • Le système de remplissage automatique évite le contact direct avec le LN2 et rend le broyage cryogénique très sûr
Spécification
Spécification
Récipient à remplissage automatique
50 L
Pour CryoMill