Learn More
DuPont™ Ruban indicateur d’autoclavage Micronova™
Confirme le cycle de stérilisation complet aussi bien dans les autoclaves à décharge par gravité qu’à vide. Le ruban indicateur d’autoclavage DuPont™ Micronova™ adhère au contact et reste en place grâce à la pression de vapeur vive. Après utilisation, le ruban se retire rapidement et complètement, ne laissant qu’un minimum de résidus ou de souillures
Marque: DuPont™ AUTOPC-1
Description
Confirme le cycle de stérilisation complet aussi bien dans les autoclaves à décharge par gravité qu’à vide. Le ruban indicateur d’autoclavage DuPont™ Micronova™ adhère au contact et reste en place grâce à la pression de vapeur vive. Après utilisation, le ruban se retire rapidement et complètement, ne laissant qu’un minimum de résidus ou de souillures
- Couleur de fond naturelle, avec lignes d’indication vertes imprimées passant au noir lorsque les niveaux de pression et de température de vapeur corrects ont été atteints.
- Les lignes imprimées uniques ne peuvent pas être effacées et ne contamineront pas les instruments
- Renfort en papier crépon saturé
- Adhésif en polyisoprène synthétique
- Encre d’indication sans plomb
- Cycle de stérilisation standard (avec cycle pré-vide) : 121 °C(250 °F) pendant 20 minutes, 132 °C à 134 °C (270 °F à 274 °F) pendant 4 minutes
- 25 mm x 55 m de longueur, enroulé sur un noyau en plastique.
Spécification
Polyisoprène, Synthétique | |
Tape | |
Sterile | |
1 unité | |
2.16 in. | |
1 in. |
Naturel, Vert, Noir | |
Papier crêpé | |
Décharge par gravité et autoclaves à vide | |
55 cm x 25.4 cm | |
55 mm | |
25.4 mm |