Learn More
Systec™ Autoclave
Code produit. p-8014138
Click to view available options
Capacité (métrique):
104 L (total), 95 L (nominal)
130 L (total), 120 L (nominal)
137 L (total), 120 L (nominal)
162 L (total), 150 L (nominal)
166 L (total), 150 L (nominal)
23 L (nominal) ; 25 L (total)
50 L (total), 45 L (nominal)
60 L (total), 55 L (nominal)
70 L (total), 65 L (nominal)
Modèle:
D-150
DE-23
DE-65
DX-45
VE-120
VE-95
VX-120
VX-150
VX-55
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12032959
Marque: Systec™ 1055
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces autoclaves verticaux et de paillasse pour un large éventail d’applications de stérilisation des cultures, avec des options adaptées à tous les budgets. Les autoclaves Systec™ conviennent parfaitement à l’optimisation des procédés et la stérilisation validable dans les applications de laboratoire.
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • 3 À 25 programmes de stérilisation selon le modèle
  • Sonde de température flexible PT-100
Autoclaves verticaux à chargement par le dessus de série V Systec
  • 8 tailles différentes comportant un volume de chambre de 40 à 150 litres
  • Se caractérisent par leur faible encombrement et la grande capacité de leur chambre
  • Capacité de chargement optimale avec la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Autoclaves de paillasse à chargement frontal de série D Systec
  • Disponibles en 7 tailles comportant des capacités de chambre de 23 à 200 litres
  • Bien que compacts à l’extérieur, ils disposent de capacités de chambre idéales à l’intérieur
  • Chaque taille dispose d’une capacité de chargement optimale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Ampérage 16 A
Capacité (métrique) 60 L (total), 55 L (nominal)
Modèle VX-55
Type de produit Autoclave
Poids (métrique) 175 kg
Alimentation électrique 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Interface RS-232 / RS-485
Poids net (métrique) 115 kg
Pression de fonctionnement 3 à 10 bars
Tension 230 V
Puissance 400 W/h