Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
82.39 EUR valable jusqu'au 2024-10-18
Utilisez le code promo "21642" pour bénéficier de cette offre.
Description
Printed style bags
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
44 gal. | |
48 x 37 in (122 x 94 cm) | |
94 cm | |
Imprimé en anglais et en espagnol | |
48 po | |
Polypropylène |
Élastique avec ventilation à vapeur | |
Transparent imprimé | |
122 cm | |
Autoclavable | |
37 po | |
2 mil | |
140°C |