Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en polyéthylène
La tubulure transparente en PE, 10 m, est reconnue comme inoffensive sur le plan physiologique et résiste aux acides non oxydants, aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants.
Marque: Buerkle™ 8878-1014
332.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales.L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Description
- Fabriquées en PE
- Résistantes aux acides (non oxydants), aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants
- Résistantes à la pression, souple, résistante aux chocs, légère, résistante à la compression, résistante aux déformations jusqu’à +80°C.
- Transparent
- Dureté Shore A 80 ± 3
- Température -40°C à +95°C
- Adapté à une utilisation alimentaire
- Fabriquée en PE
- Résistante aux acides (non oxydants), aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants
- Résistante à la pression, souple, résistante aux chocs, légère, résistante à la compression, résistante aux déformations jusqu’à + 80 °C.
- Transparent
- Dureté Shore A 80 ± 3
- Température comprise entre -40 °C et +95 °C
- Convient pour l’alimentation
Spécification
Autoclavable | |
Polyéthylène | |
100 m | |
2 mm | |
Résistant aux acides, Résistant aux solutions caustiques, Résistant à la lumière, Résistant à la pression, Résistant aux sels | |
8 bar |
10 mm | |
14 mm | |
78,74 mil | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
Transparent | |
95°C |