Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
This autoclavable, disposable waste bag is for the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware.
248.00€ - 377.00€
Spécification
Type de produit | Biohazard Disposal Bag |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Single-use |
À utiliser avec (application) | Waste Disposal |
Comprend | Bag with Indicator Patch |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13511030
|
ratiolab™
7002100 |
6 L | 300 x 500 mm |
248.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15518713
|
ratiolab™
7002200 |
32 L | 800 x 600 mm |
377.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526939
|
ratiolab™
7002300 |
72 L | 1100 x 700 mm |
361.00€
350 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
- Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
- Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
- For autoclaving, the bag must not be completely closed
- Autoclavable at 134°C for 20 min.
- Tolerance: ±5%
Spécification
Biohazard Disposal Bag | |
Single-use | |
Bag with Indicator Patch | |
50 μm |
Autoclavable | |
Waste Disposal | |
Polypropylène | |
2 mil |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags