Learn More
ratiolab™ Autoclavable Polypropylene Bags
Code produit. 15526939
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1 100 x 700 mm
Capacité (métrique):
6 l
32 l
72 l
Conditionnement:
350 pièces
500 pièces
Code produit. 15526939
Marque: ratiolab™ 7002300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This autoclavable, disposable waste bag is for the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware.
  • With BIOHAZARD warning Instruction and sterilization indicator patch
  • Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
  • Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
  • For autoclaving, the bag must not be completely closed
  • Autoclavable at 134°C for 20 min.
  • Tolerance: ±5%
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 19 gal.
Capacité (métrique) 72 l
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Waste Disposal
Comprend Bag with Indicator Patch
Matériau Polypropylène
Épaisseur (métrique) 50 μm
Quantité 350 Bags/Pk.
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 1 100 x 700 mm
Longueur (impériale) 43.3 in.
Longueur (métrique) 1100 mm
Largeur (impériale) 27.6 in.
Largeur (métrique) 700 mm
Type de produit Biohazard Disposal Bag