Learn More
Cole-Parmer™ Raccord à compression de connecteur union en PFA Parker Hannifin™
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque:  Cole-Parmer™ 31321-64
Code produit. 11730379
  • 101.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles en formes droites, en T et coudées pour une polyvalence inégalée
  • Fournis avec un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression
  • Idéaux pour une utilisation avec des tubes fabriqués à partir de fluoropolymères, d’autres plastiques et métaux rigides
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
  • Stérilisation par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Tubulure de D.E. 6 mm
Autoclave ou oxyde d’éthylène
Raccord de compression
PFA
1 unité
Structuré