Learn More
Cole-Parmer™ Raccord à compression d’adaptateur fileté en PFA Parker Hannifin™
Les raccords à compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque: Cole-Parmer™ 31320-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et utilisez l’écrou pour comprimer afin de former un joint sécurisé
- Résistance chimique supérieure avec PFA durable
- Disponibles en variétés mâles et femelles
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Raccord de compression | |
PFA | |
1 unité | |
1/8 in NPT(M) |
Autoclavable | |
Tubulure de D.E. de 1/4 po x filetage NPT(M) de 1/8 po | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |