Learn More
Poulten Graf™ Seringue en verre autoclavable
Peut être autoclavée à 134deg;C. Les seringues en verre autoclavables Poulten Graftrade; sont équipées d’un piston interchangeable.
Marque:  Poulten Graf™ 7 10241
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10613551
  • 33.30€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ul
Spécification
Spécification
Autoclavables
Seringue
20 ml
Embout Luer
1/boîte