Learn More
Poulten Graf™ Seringue en verre autoclavable
Peut être autoclavée à 134deg;C. Les seringues en verre autoclavables Poulten Graftrade; sont équipées d’un piston interchangeable.
Marque:  Poulten Graf™ 7 14051
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10579032
  • 183.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ul
Spécification
Spécification
Autoclavables
Seringue
100 ml
Pointe Luer-Lock
1/boîte