Learn More
ratiolab™ Autoclavable Contaminated Labware Bags
Distinctive red autoclavable bags for easy identification, for the disposal of contaminated labware.
Marque: ratiolab™ 7002110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- With BIOHAZARD-Warning Instruction and sterilization indicator patch
- Safety imprint in German, English, French and Spanish languages
- Rectangle white indicator field turns into dark when autoclaved
- For autoclaving, the bag must not be completely closed
- Autoclavable at 121°C for 20 min.
Spécification
Biohazard Disposal Bag | |
0.4 gal. | |
Red | |
Waste Disposal | |
20 μm | |
0.8 mil |
Autoclavable | |
1.5 L | |
Single-use | |
Polyéthylène | |
100 Plates/Box, 10 Boxes/Pk. | |
290 x 210 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ratiolab™ Autoclavable Contaminated Labware Bags > Autoclavable Contaminated Labware Bags; Dimensions (L x W): 290 x 210 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu