Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39630
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
Marque:  Abeba™ 39630/38
46.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15651268
  • 64.50€ / 1 paire
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Orange
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
38
39630
Orange
Antidérapant