Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39610
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
Marque: Abeba™ 39610/40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Bleu
- Semelle extérieure antidérapante
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
40 | |
39610 |
Bleu | |
Antidérapant |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Sabots autoclavables 39610 > Taille : 40
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu