Learn More
Slice™ Grattoir utilitaire auto-rétractable
Code produit. 16463649
Click to view available options
Couleur:
Noir / vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16463649
Marque: Slice™ 10593
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le grattoir auto-rétractable avec SureScrape™ protège la main contre toute pression excessive. La lame de sécurité résistante Finger-Friendly™ est non conductrice, chimiquement inerte, et ne rouille jamais.
  • SureScrape™ réduit la tension des mains
  • Type de lame installé : Pointe arrondie #10526
  • Poignée en nylon durable avec poignées de confort à contact doux
  • Conception ambidextre
  • Le bord Finger-Friendly™ dure 11 x plus longtemps que le métal
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Réduit les blessures et les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Lames compatibles : 10526, 10528
  • Inclut un trou de cordon intégré et un changement de lame sans outil
  • Livré avec lame à pointe arrondie, idéal pour le raclage de peinture, de rouille et d’adhésifs
Spécification
Type de produit Grattoir
Longueur (impériale) 5,39 in
Longueur (métrique) 137 mm
Matériau GFN, TPEE, POM, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / vert
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 2,29 oz.
Poids (métrique) 64,8 g
Largeur (impériale) 2,88 in
Largeur (métrique) 137 mm