Learn More
Thermo Scientific™ Bain à circulation réfrigéré à auto-remplissage VersaCool™
Code produit. 15419539 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain à circulation réfrigéré Thermo Scientific VersaCool
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15419539
Marque: Thermo Scientific™ 230000005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez et assurez automatiquement le niveau optimal de liquide dans votre VersaCool grâce à la fonction d’alimentation automatique.
Maintenez et assurez automatiquement le niveau optimal de liquide dans votre VersaCool grâce à la fonction d’alimentation automatique. Offre une tranquillité d’esprit grâce aux niveaux de démarrage et d’arrêt définis par l’utilisateur, ainsi qu’une fonction de délai. La vanne à pointeau permet de contrôler le taux de remplissage le plus rapidement possible, jusqu’à un remplissage lent qui minimise tout effet sur la stabilité de la température ou tout débit entre les deux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Remplissage automatique pour bain à circulation réfrigéré VersaCoolandtrade
À utiliser avec (équipement) Bain à circulation réfrigéré Thermo Scientific VersaCool
Type Dispositif de remplissage automatique