Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramine O, pure, coloration biologique
Code produit. 10460311
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Auramine O
Point de fusion >250.0°C
CAS 2465-27-2
Teneur en colorant 60% min.
Formule moléculaire C17H22ClN3
Numéro MDL MFCD00012484
Synonyme Basic Yellow 2, 4, 4'-(Imidocarbonyl)bis(N, N-dimethylaniline) monohydrochloride, C.I. 41000
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dimethylformamide, acetone and ethanol
Clé InChI KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Spectre IR Authentique
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Nom IUPAC 4-[4-(diméthylamino)benzènecarboximidoyl]-N,N-diméthylaniline ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 303.834
CID PubChem 17170
ChEBI CHEBI:51876
Poids de la formule 303.83
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Ocre-jaune à jaune
Quantité 50 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Auramine O
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.