missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Auramine O, 80 % de colorant

Code produit. p-7041810
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15423129

Marque: Thermo Scientific Chemicals J60343.14

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Coloration fluorescente pour les bactéries résistantes aux acides dans les expectorations

Fluorescent stain for acid-resistant bacteria in sputum

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 2465-27-2
Formule moléculaire C17H22ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 303.834
Numéro MDL MFCD00012484
Clé InChI KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 41000
CID PubChem 17170
ChEBI CHEBI:51876
Nom IUPAC 4-[4-(diméthylamino)benzènecarboximidoyl]-N,N-diméthylaniline ;chlorhydrate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau Auramine O
Point de fusion 250°C (decomposition)
Note relative au nom 80% dye content
Numéro UN UN2811
Beilstein 4030061
Informations sur la solubilité Soluble in water or ethanol
Poids de la formule 303.84
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Forme physique Poudre

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis